Läs mer
(±)-1,3,4,9-Tetrahydro-6-methoxy-4a(2H)-phenanthreneethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-1,3,4,9-Tetrahydro-6-methoxy-4a(2H)-phenanthreneethanamine |
| CAS | 51491-11-3 |
| Molekylformel | C17H23NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,3,4,9-Tetrahydro-6-methoxy-4a(2H)-phenanthreneethanamine, 2-(6-Methoxy-1,2,3,4,4a,9-hexahydrophenanthren-4a-yl)ethan-1-amine, 4a(2H)-Phenanthreneethanamine','1,3,4,9-tetrahydro-6-methoxy-','(±)- |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13-5-7-14-4-2-3-9-17(14,10-11-18)16(13)12-15/h6-8,12H,2-5,9-11,18H2,1H3 |
| LEDER | NCCC12C3=CC(OC)=CC=C3CC=C1CCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-(6-methoxy-1,3,4,9-tetrahydrophenanthren-4a(2H)-yl)ethan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.37 |
| Formel vikt | 257.18 |