missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone |
| CAS | 27628-06-4 |
| Molekylformel | C22H20O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,4-Bis(benzyloxy)acetophenone, NSC 211430, 3',4'-Bis(benzyloxy)-acetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-13-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)22(14-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.39 |
| Formel vikt | 332.1412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?