Läs mer
1-[3-(4-klorfenyl)-5-metylisoxazol-4-yl]etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652083
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10652083 1 g 1g
10385202 10 g 10g
10311785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10652083 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04957DA
Kemiska identifierare
CAS 169814-48-6
Molekylformel C12H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 235.67
MDL-nummer MFCD01313507
InChI-nyckel XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2735240
IUPAC-namn 1-[3-(4-klorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-yl]etan-1-on
LEDER CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.67
Procent renhet 97%