Läs mer
1-(3,4-Dibenzyloxyphenyl)-2-nitropropene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dibenzyloxyphenyl)-2-nitropropene |
| CAS | 62932-96-1 |
| Molekylformel | C23H21NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Bis(benzyloxy)-4-(2-nitropropenyl)benzene, 4-(2-Nitro-1-propenyl)-1,2-bis(phenylmethoxy)benzene, 4-(2-Nitro-1-propen-1-yl)-1,2-bis(phenylmethoxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21NO4/c1-18(24(25)26)14-21-12-13-22(27-16-19-8-4-2-5-9-19)23(15-21)28-17-20-10-6-3-7-11-20/h2-15H,16-17H2,1H3 |
| LEDER | C\C(=C/c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)\[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.42 |
| Formel vikt | 375.1471 |