Läs mer
1-(3,4-diklorbensyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15432008
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432008 5 g 5g
15422008 1 g 1g
15442008 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55685.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55513-17-2 | C11H14Cl2N2 | 245.147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55513-17-2
Molekylformel C11H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 245.147
MDL-nummer MFCD03407488
InChI-nyckel PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl piperazine, piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl, 1-3,4-dichloro-benzyl-piperazine, acmc-20apc5, 3,4-dichlorobenzylpiperazine, 1-3,4-dichlorobenyl piperazine, 3,4-dichlorophenyl methyl piperazine
PubChem CID 2758074
IUPAC-namn 1-[(3,4-diklorfenyl)metyl]piperazin
LEDER C1CN(CCN1)CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Färg Färglös till gul
Densitet 1.225 g/mL
Kokpunkt 124°C to 128°C (0.02 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 245.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.