Läs mer
1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2-dihydronaphthalene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl2/c17-15-9-8-12(10-16(15)18)14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-6,8-10,14H,7H2 |
| Formel vikt | 274.0316 |