missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-dimethylamino-1-propanone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-dimethylamino-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 75144-12-6 |
| Molekylformel | C11H13NOCl2 • HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13Cl2NO.ClH/c1-14(2)6-5-11(15)8-3-4-9(12)10(13)7-8;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H |
| LEDER | CN(C)CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.59 |
| Formel vikt | 281.0141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?