Läs mer
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-dimethylamino-1-propanone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-dimethylamino-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 75144-12-6 |
| Molekylformel | C11H13NOCl2 • HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13Cl2NO.ClH/c1-14(2)6-5-11(15)8-3-4-9(12)10(13)7-8;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H |
| LEDER | CN(C)CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.59 |
| Formel vikt | 281.0141 |