missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3,4-Difluorophenyl)-3-nitro-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Difluorophenyl)-3-nitro-1-propanone |
| CAS | 1345413-22-0 |
| Molekylformel | C9H7F2NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(3',4'-Difluorophenyl)-3-nitropropan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F2NO3/c10-7-2-1-6(5-8(7)11)9(13)3-4-12(14)15/h1-2,5H,3-4H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)CCC(=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3,4-difluorophenyl)-3-nitropropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.15 |
| Formel vikt | 215.0394 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?