Läs mer
1-(3,4-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-1-propanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3/c1-3-13(16)14-5-4-9-7-12(17-2)11(15)6-10(9)8-14/h6-7,15H,3-5,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 235.1208 |