Läs mer
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxyphenylacetone |
| CAS | 2503-44-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dihydroxyphenylacetone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP), Carbidopa Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3,4-dihydroxyphenyl)propan-2-one |
| Visa mer |