Läs mer
1-(3',4'-dimetoxyfenyl)-1-propanol, TRC
Produktkod. 30380249
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380249 1 g
30372145 500 mg
30374845 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30380249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4707401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10548-83-1
Molekylformel C11H16O3
Molekylvikt (g/mol) 196.24
Synonym alpha-Ethyl-3,4-dimethoxybenzyl Alcohol, alpha-Ethylveratryl Alcohol, Ethylveratrylcarbinol, 1-Veratryl Propanol
LEDER CCC(O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3',4'-Dimethoxyphenyl)-1-propanol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H16O3/c1-4-9(12)8-5-6-10(13-2)11(7-8)14-3/h5-7,9,12H,4H2,1-3H3
Formel vikt 196.1099