Läs mer
1-(3,4-dimetoxyfenyl)-2-butanon, TRC
Produktkod. 30374909
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30374909 100 mg
1 options
Produktkod. 30374909 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460525100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-butanone
CAS 884-06-0
Molekylformel C12H16O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Veratrylpropan-1-one, NSC 78466
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-4-10(13)7-9-5-6-11(14-2)12(8-9)15-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3
LEDER CCC(=O)Cc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC-namn 1-(3,4-metoxifenyl)butan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 208.25
Formel vikt 208.1099