Läs mer
1-(3,4-dimetoxyfenyl)-2-butanon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-butanone |
| CAS | 884-06-0 |
| Molekylformel | C12H16O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Veratrylpropan-1-one, NSC 78466 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-4-10(13)7-9-5-6-11(14-2)12(8-9)15-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(=O)Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3,4-metoxifenyl)butan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.1099 |