Läs mer
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| CAS | 14046-55-0 |
| Molekylformel | C12 H16 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one, Verapamil Hydrochloride Imp. L (EP), 1-Propanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-, Propiophenone, 3',4'-dimethoxy-2-methyl- (6CI), 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methylpropanone, 2-Methyl-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone, 3,4-Dimethoxyphenyl isopropyl ketone, 3',4'-Dimethoxyisobutyrophenone, NSC 63844 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)12(13)9-5-6-10(14-3)11(7-9)15-4/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.1099 |