Läs mer
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one |
| CAS | 776-99-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H14 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-, 2-Propanone, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propanone, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetone, 3,4-Dimethoxybenzyl methyl ketone, NSC 16700, Veratryl acetone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(12)6-9-4-5-10(13-2)11(7-9)14-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC(=O)C)cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-2-one |
| Visa mer |