Läs mer
1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-methyl-1-(3,4-xylyl)-2-Pyrazolin-5-one |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 202.1106 |