Läs mer
1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol-13C,d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol-13C,d3 |
| CAS | 1246816-91-0 |
| Molekylformel | C913CH11D3O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | alpha,3,4-Trimethyl-benzenemethanol-13C,d3, alpha,3,4-Trimethyl-benzyl Alcohol-13C,d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-4-5-10(9(3)11)6-8(7)2/h4-6,9,11H,1-3H3/i3+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])C(O)c1ccc(C)c(C)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.23 |
| Formel vikt | 154.1267 |