Läs mer
1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-4-5-10(9(3)11)6-8(7)2/h4-6,9,11H,1-3H3 |
| Formel vikt | 150.1045 |