Läs mer
1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10695713
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10695713
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC35913DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 672325-37-0
Molekylformel C12H19N3
Molekylvikt (g/mol) 205.305
InChI-nyckel VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998
PubChem CID 4961252
IUPAC-namn [3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
LEDER CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.3
Procent renhet 97%