Läs mer
1,3,4-Oxadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,4-Oxadiazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2N2O/c1-3-4-2-5-1/h1-2H |
| Formel vikt | 70.0167 |