Läs mer
1-[3-(4-tert-Butylbenzoyl)propyl]-4-hydroxypiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 303.2198 |
| Procent renhet | >95% |