Läs mer
1,3,4-trifenyl-4,5-dihydro-lH-1,2,4-triazol-5-yliden, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10682613 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10682613 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10682613 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363940010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 166773-08-6 | C20H15N3 | 297.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
CAS 166773-08-6
Smältpunkt 150°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H15N3
MDL-nummer MFCD00801868
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4,5-triphenyl-4h-1,2,4-triazol-2-ium-3-ide, 1,3,4-triphenyl-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-5-ylidene, 1?3?4-triphenyl-4?5-dihydro-1h-1?2?4-triazol-5-ylidene
InChI-nyckel QZHWOLKBXYORRO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=N[N+](=[C-]N2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 297.36
PubChem CID 2733186
Formel vikt 297.36
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.