Läs mer
1,3,5,7-cykloktoktetetraen, 98%, stab. med 0,1 % hydrokinon
Produktkod. 11349779
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349779 5 g 5g
11359779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22636.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1557.91 SEK
    1398.65 SEK / 5g
    Save 159.26 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104,15 g/mol
1,3,5,7-cyklooktatetraen används vid syntes av högorganisk film för silikonytor för att förbättra dess kemiska och fysikaliska egenskaper. Det används också i organisk färglaser i flytande tillstånd, som triplettsläckare för att minska färgblinkande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3,5,7-cyklooktatetraen används vid syntes av högorganisk film för kiselytor för att förbättra dess kemiska och fysikaliska egenskaper. Det används också i organisk färglaser i flytande tillstånd, som triplettsläckare för att minska färgblinkande.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Air& ljuskänslig. Förvara vid -20 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, värme, ultraviolett strålning, fria radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-20-9
Molekylformel C8H8
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00004161
InChI-nyckel KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC-namn cyklooktatetraen
LEDER C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Namnnotering stabilized with 0.1% Hydroquinone
Smältpunkt -5°C
Densitet 0.925
Kokpunkt 142°C to 143°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2358
Beilstein 2496800
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.