Läs mer
1,3,5,7-Cyclooctatetraene, 98%, stabilized
Produktkod. 10413645 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10413645 10 g Glasflaska 10g
10637934 250 mg Glasflaska 250mg
10194120 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10413645 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160570100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-20-9
Molekylformel C8H8
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00004161
InChI-nyckel KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC-namn cyklooktatetraen
LEDER C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -27°C
Färg Brun-gul till gul
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 142°C to 143°C
Flampunkt 22°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5365 to 1.5385
Kvantitet 10 g
Beilstein 05, I, 228
Merck Index 15, 2731
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formel vikt 104.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.