missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,5-Benzene-2,4,6-d3-tricarboxylic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimesic Acid-D3 |
| CAS | 62790-27-6 |
| Molekylformel | C9 D3 H3 O6 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1,3,5-Benzene-2,4,6-d3-tricarboxylic acid (9 CI), 1,3,5-Benzene-2,4,6-d3-tricarboxylic Acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic Acid-2,4,6-d3, 1,3,5-Benzenetricarboxylic Acid-2,4,6-D3, Trimesic Acid-D3, 1,3,5-Tricarboxybenzene-2,4,6-d3, 5-Carboxyisophthalic acid-d3, Trimesinic acid-d3, Trimesitinic acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3 H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c(C(=O)O)c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trideuteriobenzene-1,3,5-tricarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.1588 |
| Formel vikt | 213.0353 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?