Läs mer
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, 98+%
Produktkod. 11307206
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11307206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07255.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265.47 g/mol
1,3,5-bensentrikarbonylklorid användes vid syntes av kirala azoaromatiska dendrimera system. Den användes för att studera strukturen hos aktiverade kompositmembran som innehåller organofosforextraktionsmedel som bärare. Det var utgångsmaterialet för två tritopiska amider härledda från 3- och 4-metylaminopyridin som självmonterades till nanokulor vid behandling med palladium(II)nitrat i DMSO.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3,5-bensentrikarbonylklorid användes vid syntes av kirala azoaromatiska dendrimera system. Den användes för att studera strukturen hos aktiverade kompositmembran som innehåller organofosforextraktionsmedel som bärare. Det var utgångsmaterialet för två tritopiska amider härledda från 3- och 4-metylaminopyridin som självmonterades till nanokulor vid behandling med palladium(II)nitrat i DMSO.
Löslighet
Löslig i kloroform (löslig 10 %, klar till mycket svagt grumlig, färglös till svagt gul) och toluen. Löslighet i vatten: Reagerar.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel. Inkompatibel med vatten, baser och oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4422-95-1
Molekylformel C9H3Cl3O3
Molekylvikt (g/mol) 265.47
MDL-nummer MFCD00000679
InChI-nyckel UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
LEDER ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
Smältpunkt 34°C to 38°C
Kokpunkt 180°C (16 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2940936
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform(soluble10%,clear to very slightly hazy,colorless to faintly yellow) and toluene. Solubility in water: Reacts.
IUPAC-namn bensen-1,3,5-trikarbonylklorid
Formel vikt 265.48
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.