Läs mer
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, 98%
Produktkod. 11468496
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
50g
Produktkod. 11468496
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15947.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
1,3,5-bensentrikarboxylsyra används för framställning av plast, konstfiber, vattenlösligt alkylharts, mjukgörare och läkemedelsintermediär. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt, epoxihärdare, mjukgörare, lim och beläggningsmaterial. Vidare kombineras den med para-hydroxipyridin för att göra en vattenbaserad gel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,3,5-bensentrikarboxylsyra används för framställning av plast, konstfiber, vattenlösligt alkylharts, mjukgörare och läkemedelsintermediär. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt, epoxihärdare, mjukgörare, lim och beläggningsmaterial. Vidare kombineras den med para-hydroxipyridin för att göra en vattenbaserad gel.
Löslighet Löslig i vatten, etanol och
metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-95-0
Molekylformel C9H6O6
Molekylvikt (g/mol) 210.14
MDL-nummer MFCD00002517
InChI-nyckel QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC-namn bensen-1,3,5-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Smältpunkt 374°C to 376°C
Flampunkt 328°C (622°F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 2053080
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and methanol.
Formel vikt 210.14
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.