Läs mer
1,3,5-Bensentrikarboxylsyra, 98 %
Produktkod. 10730585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10730585 500 g Plastflaska 500g
10163581 5 g Glasflaska 5g
10253661 50 g Plastflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730585 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4080.00 SEK
    3596.65 SEK / 500g
    Save 483.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
1, 3, 5-Bensentrikarboxylsyra, 98%, C9H6O6, CAS-nummer-554-95-0, 1,3,5-bensentrikarboxylsyra, 1,3,5-bensentrikarboxylsyra, 1,3,5-trikarboxybensen, 5-karboxyisoftalsyra, chembl77562, ou36oo5mtn, trimesinsyra, trimesininsyra, trimesitininsyra, unii-ou36oo5mtn, 500g | CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-95-0
Molekylformel C9H6O6
Molekylvikt (g/mol) 210.14
MDL-nummer MFCD00002517
InChI-nyckel QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
IUPAC-namn bensen-1,3,5-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 380,0 °C
Flampunkt >250 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H3(CO2H)3
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, 978
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,6 g/L (25 °C) - 7,9 g/L (50 °C). Andra lösligheter: 1,24g/100g etyleter – 8 g/100 g metanol, 0,46 g/100 g ättiksyra – >20,00 g/100 g thf (25 °C), 1,88 g/100 g aceton – <0,01 g/100 g xylen (25 °C), < 0,01 g/1
Formel vikt 210.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.