Läs mer
1,3,5-Bensentricarboxylsyraklorid, 98 %
Produktkod. 10684642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10684642 100 g Glasflaska 100g
10551082 5 g Glasflaska 5g
10532734 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10684642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4422-95-1
Molekylformel C9H3Cl3O3
Molekylvikt (g/mol) 265.47
MDL-nummer MFCD00000679
InChI-nyckel UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
IUPAC-namn bensen-1,3,5-trikarbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34.5°C to 36°C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 180°C (16.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H3(COCl)3
Brytningsindex 1.5945 to 1.5965
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, IV, 3748
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 265.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.