missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)pent-1-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)pent-1-en-3-one |
| CAS | 34589-89-4 |
| Molekylformel | C25H24O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[3,5-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-1-penten-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24O3/c1-2-23(26)14-13-22-15-24(27-18-20-9-5-3-6-10-20)17-25(16-22)28-19-21-11-7-4-8-12-21/h3-17H,2,18-19H2,1H3/b14-13- |
| LEDER | CCC(=O)\C=C/c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-namn | (Z)-1-[3,5-bis(phenylmethoxy)phenyl]pent-1-en-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.46 |
| Formel vikt | 372.1725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?