Läs mer
1-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)pentan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)pentan-1-ol |
| CAS | 87086-45-1 |
| Molekylformel | C25H28O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28O3/c1-2-3-14-25(26)22-15-23(27-18-20-10-6-4-7-11-20)17-24(16-22)28-19-21-12-8-5-9-13-21/h4-13,15-17,25-26H,2-3,14,18-19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCC(O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[3,5-bis(phenylmethoxy)phenyl]pentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.49 |
| Formel vikt | 376.2038 |