Läs mer
1-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414627 1 g 1g
15424627 5 g 5g
15434627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15414627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31972.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 368-63-8 | C10H8F6O | 258.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-63-8
Molekylformel C10H8F6O
Molekylvikt (g/mol) 258.16
MDL-nummer MFCD01632521,MFCD03093011
InChI-nyckel MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, alfa-methyl-3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, pubchem4672, pubchem14254, 1-3,5-bis-trifluoromethylphenyl ethanol, acmc-209vt9, benzenemethanol, alpha-methyl-3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 6425739
IUPAC-namn 1-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]etanol
LEDER CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Smältpunkt 70°C to 74°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 258.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.