Läs mer
1,3,5-Cycloheptatriene, TRC
Produktkod. 30358032
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet
30358032 25 mL
30365655 50 mL
30352156 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30358032 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98786225ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-25-2
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
Synonym Cycloheptatriene, Tropiliden, Tropilidene
IUPAC-namn cyclohepta-1,3,5-triene
LEDER C1C=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Cycloheptatriene
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
Formel vikt 92.0626
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.