Läs mer
1,3,5-Cycloheptatriene, TRC
Produktkod. 30365655
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365655 50 mL
30358032 25 mL
30352156 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98786250ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-25-2
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
Synonym Cycloheptatriene, Tropiliden, Tropilidene
IUPAC-namn cyclohepta-1,3,5-triene
LEDER C1C=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Cycloheptatriene
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
Formel vikt 92.0626