Läs mer
1-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O3/c1-15(2,3)11-7-10(13(18)9-17)8-12(14(11)19)16(4,5)6/h7-8,13,17-19H,9H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 266.1882 |