Läs mer
1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30966672
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30966672 5 g 5g
30964697 1 g 1g
30955707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30966672 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD109185g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 2887-72-1
Molekylformel C8H6Br2O2
MDL-nummer MFCD00075779
Kvantitet 5 g
LEDER CC(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 293.94
Procent renhet 98%