Läs mer
1-(3,5-diklorfenyl)-1H-pyrrol-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10416662
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10416662 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10572642 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10416662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD08850DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175136-79-5
Molekylformel C11H7Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 240.08
MDL-nummer MFCD00174281
InChI-nyckel GNBDQGBCNPLAQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, acmc-1c802, n-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbald ehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-3,5-dichlorophenyl
PubChem CID 2777016
LEDER ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)N1C=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1-(3,5-diklorfenyl)-1H-pyrrol-2-karbaldehyd
Formel vikt 240.09
Procent renhet 97%