Läs mer
1-(3,5-diklorfenyl)-5-propyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 299.16 |
| Procent renhet | 97% |