Läs mer
1-(3,5-diklorfenyl)-5-propyl-lH-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10273712
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10273712 1 g 1g
10069471 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10273712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01487DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 306936-60-7
Molekylformel C13H12Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 299.151
MDL-nummer MFCD02677727
InChI-nyckel CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2743017
IUPAC-namn 1-(3,5-diklorfenyl)-5-propylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 299.16
Procent renhet 97%