Läs mer
1-(3,5-difluor-2-hydroxifenyl)etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10272772
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10272772 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10262772 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10272772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB04131EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 140675-42-9
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD00042476
InChI-nyckel MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2736976
IUPAC-namn 1-(3,5-difluor-2-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3, 5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 172.13
Procent renhet 97%