Läs mer
1-(3,5-dimetyl-lH-pyrrol-2-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10273762
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10273762 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10273762 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW06333DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
CAS 1500-93-2
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H11NO
MDL-nummer MFCD00982312
Kvantitet 1 g
Synonym 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2-acetyl-3,5-dimethylpyrrole, 3,5-dimethyl-2-acetylpyrrol, ethanone,1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl, 1-2e-3,5-dimethylpyrrol-2-ylidene ethanol, ethanone, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl-9ci, ethanol, 1-3,5-dimethyl-2h-pyrrol-2-ylidene-9ci
InChI-nyckel KSZNMNSPWOIFPE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=C(C)C=C(C)N1
IUPAC-namn 1-(3,5-dimetyl-lH-pyrrol-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 137.18
PubChem CID 2798358
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%