Läs mer
1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007332
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007332 100 g 100g
31006842 1 g 1g
31000235 25 g 25g
30997454 500 g 500g
30990989 10 g 10g
30989937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31007332 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12013100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone
CAS 5379-16-8
Molekylformel C10H12O
MDL-nummer MFCD01075693
Kvantitet 100 g
LEDER CC(=O)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 148.20
Procent renhet 98%