Läs mer
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Produktkod. 30413857
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30413857 2.5 g 2.5g
30420870 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30413857 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2740452.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4328-94-3
Molekylformel C5H12O3
Molekylvikt (g/mol) 120.15
IUPAC-namn Pentan-1,3,5-triol
LEDER OCCC(O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Pentanetriol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
Formel vikt 120.0786