Läs mer
1,3,5-Tri(1-naftyl)bensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene |
| CAS | 7059-70-3 |
| Molekylformel | C36H24 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H24/c1-4-16-31-25(10-1)13-7-19-34(31)28-22-29(35-20-8-14-26-11-2-5-17-32(26)35)24-30(23-28)36-21-9-15-27-12-3-6-18-33(27)36/h1-24H |
| LEDER | c1ccc2c(cccc2c1)c3cc(cc(c3)c4cccc5ccccc45)c6cccc7ccccc67 |
| IUPAC-namn | 1-(3,5-dinafhalen-1-ylfenyl)naftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.58 |
| Formel vikt | 456.1878 |