Läs mer
1,3,5-Tri(1-naftyl)bensen, TRC
Produktkod. 30451682
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30451682 50 mg
1 options
Produktkod. 30451682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88630850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene
CAS 7059-70-3
Molekylformel C36H24
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C36H24/c1-4-16-31-25(10-1)13-7-19-34(31)28-22-29(35-20-8-14-26-11-2-5-17-32(26)35)24-30(23-28)36-21-9-15-27-12-3-6-18-33(27)36/h1-24H
LEDER c1ccc2c(cccc2c1)c3cc(cc(c3)c4cccc5ccccc45)c6cccc7ccccc67
IUPAC-namn 1-(3,5-dinafhalen-1-ylfenyl)naftalen
Molekylvikt (g/mol) 456.58
Formel vikt 456.1878