Läs mer
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene, 97%
Produktkod. 15446558
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446558 5 g 5g
15436558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60087.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50446-44-1 | C27H18O6 | 438.44 g/mol
1,3,5-Tri(4-karboxifenyl)bensen används som en byggsten för metallorganiska ramverk, som är ett 3D-mikroporöst material och kan användas inom gasadsorptions- och separationstekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3,5-Tri(4-karboxifenyl)bensen används som en byggsten för metallorganiska ramverk, som är ett 3D-mikroporöst material och kan användas inom gasadsorptions- och separationstekniker.
Löslighet
Löslig i tetrahydrofuran.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, metaller, aminer, starka syror, syraklorider, alkoholer, peroxider, permanganater, starka reduktionsmedel, lösliga karbonater, fosfater, fosforhalogenider och hydroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50446-44-1
Molekylformel C27H18O6
Molekylvikt (g/mol) 438.44
MDL-nummer MFCD10000888
InChI-nyckel SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, 1,3,5-tri 4-carboxyphenyl benzene, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl, acmc-209kmn, h3btb, 4,4?,4??,-benzene-1,3,5-triyl-tris benzoic acid, 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, ≤20 wt. % solvent, 3',5'-bis 4-carboxyphenyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylicacid
PubChem CID 10694305
IUPAC-namn 4-[3,5-bis(4-karboxifenyl)fenyl]bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
Smältpunkt 322°C to 327°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in tetrahydrofuran.
Formel vikt 438.43
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.