Läs mer
1,3,5-Tri(antracen-9-yl)bensen (innehåller ~20 % oorganiska ämnen), TRC
Produktkod. 30449851
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30449851 100 mg
30451260 10 mg
30454705 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30449851 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT896763100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 713542-04-2
Molekylformel C48H30
Molekylvikt (g/mol) 606.75
Synonym 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[anthracene], 1,3,5-Tri(9-anthryl)benzene
IUPAC-namn 9-[3,5-di(antrasen-9-yl)fenyl]antracen
LEDER c1ccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5cc6ccccc46)c7c8ccccc8cc9ccccc79)c%10ccccc%10cc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C48H30/c1-7-19-40-31(13-1)25-32-14-2-8-20-41(32)46(40)37-28-38(47-42-21-9-3-15-33(42)26-34-16-4-10-22-43(34)47)30-39(29-37)48-44-23-11-5-17-35(44)27-36-18-6-12-24-45(36)48/h1-30H
Formel vikt 606.2348