Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-bensoyl-2-deoxi-2-fluoro-alfa-D-arabinofuranos
Produktkod. 15490647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490647 1 g 1g
15400657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490647 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66805.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 97614-43-2 | C26H21FO7 | 464,445 g/mol
Det är en farmaceutisk mellanprodukt och används som ett OLED-material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en farmaceutisk mellanprodukt och används som
ett OLED-material.
Löslighet Lösligt
i kloroform eller diklormetan
Anmärkningar
Kyl. Förvaras åtskilt från värme, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97614-43-2
Molekylformel C26H21FO7
Molekylvikt (g/mol) 464.445
MDL-nummer MFCD00083339
InChI-nyckel JOAHVPNLVYCSAN-UXGLMHHASA-N
Synonym 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxy methyl-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-, a-d-arabinofuranose, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-a-d-arabinofuranose, 2r,3r,4s,5r-3,5-bis benzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl methyl benzoate, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxymethyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-md-arabinose, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-d-ribofuranose, pubchem20401, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-ribofuranose
PubChem CID 11754171
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibensoyloxi-4-fluoroxolan-2-yl]metylbensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)F)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose
Smältpunkt 76 °C till 78 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform eller diklormetan
Formel vikt 464.44
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.