missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxyribofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxyribofuranose |
| CAS | 145416-96-2 |
| Molekylformel | C26 H22 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22O7/c27-24(18-10-4-1-5-11-18)30-17-22-21(32-25(28)19-12-6-2-7-13-19)16-23(31-22)33-26(29)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-23H,16-17H2/t21-,22+,23?/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OC[C@H]1OC(C[C@@H]1OC(=O)c2ccccc2)OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [(2R,3S)-3,5-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.45 |
| Formel vikt | 446.1366 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?